Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Rhodotorula glutinis ATCC® 32765™
Code produit. 12965813
Click to view available options
Type de produit:
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12965813
Marque: Thermo Scientific™ R4607095
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 32765TM*
Description Rhodotorula glutinis ATCC™ 32765
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Levure
Type de test CQ qualitatif
Type d’emballage 5 boucles / boîte
Désignation des souches CBS 6020 [CCRC 20576, MUCL 30684]
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.