Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus pyogenes Groupe A ATCC® 12384™
Code produit. 12935923
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Code produit. 12935923
Marque: Thermo Scientific™ R4609242
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 12384TM*
Certifications/Conformité Les Culti-Loops sont marquées CE.
Description Streptococcus pyogenes Groupe A
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme unique
Classe d’organisme cible Cocci
Type de test CQ qualitatif
Type d’emballage 5 anses/boîte
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches WDCM00025, souche de type C203 [Dochez 1708]
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.