Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre avec col cannelé
Code produit. 11542283 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11542283
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez vos tissus à l’aide du flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre Fisherbrand™ à col cannelé. Il est conçu pour garantir l’uniformité, la santé des cellules et la reproductibilité avec la surface et les accessoires que vous recherchez pour un flacon de culture tissulaire.
  • Col cannelé
  • Pour les cellules adhérentes ou en suspension
  • le bouchon à 1/3 de tour permet un fonctionnement à une seule main
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable
Type de goulot Col incliné
Forme Conique