Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre avec col cannelé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de goulot | Col incliné |
| Forme | Conique |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |