Learn More
OHAUS™ Plateforme de culture
Code produit. 15782479 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
45,7 x 45,7 cm
45,7 x 61 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15782479
Marque: OHAUS™ 30400066
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateforme de culture OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai.
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme de culture
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 18,00 in
Profondeur (métrique) 45,70 cm
Dimensions (L x l) 45,7 x 45,7 cm
Longueur (impériale) 18,00 in
Longueur (métrique) 45,70 cm
Largeur (impériale) 18,00 in
Largeur (métrique) 45,70 cm
Description Plate-forme de culture avec tapis, 46 x 46 cm
Comprend Tapis