Learn More
Cumène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10114300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10114300 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10417380 1 L Flacon en verre 1L
2 options
Code produit. 10114300
Marque: Thermo Scientific Acros 181010025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-82-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Numéro MDL MFCD00008881
Clé InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
CID PubChem 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nom IUPAC cumène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumene
Note relative au nom 99%
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8620g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4905 to 1.4925
Quantité 2.5 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Gravité spécifique 0.862
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viscosité 0.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide