Learn More
Hydropéroxyde de cumyle, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10219373 1 kg Flacon en plastique 1kg
10728732 5 g Flacon en plastique 5g
10336451 250 g Flacon en plastique 250g
11934761 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
4 options
Code produit. 10219373
Marque: Thermo Scientific Acros 349960010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00002129
Clé InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
CID PubChem 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumyl hydroperoxide
Note relative au nom 80%
Point de fusion -30.0°C
Densité 1.0600g/mL
Point d’éclair 83°C
Plage de pourcentage du dosage 80 to 85% (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C(CH3)2OOH
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Nom IUPAC 2-phenylpropane-2-peroxol
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 80%