Learn More
Hydroperoxyde de cumyle, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337026
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11337026
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06866.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Hydroperoxyde de cumène utilisé dans la préparation des nanocapsules de polystyrène. Il agit comme agent de durcissement pour les résines de polyester et comme oxydant dans les réactions chimiques organiques. Il sert d’initiateur pour la polymérisation radicale, en particulier pour les monomères d’acrylate et de méthacrylate. Il sert également d’intermédiaire dans le processus de cumène pour le développement du phénol et de l’acétone à partir du benzène et du propène. De plus, il est utilisé comme réactif d’époxydation pour les alcools allyliques et les esters d’acides gras. Il est également utilisé pour préparer le méthylstyrène, l’acétophénone et l’alcool cumylique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hydroperoxyde de cumène utilisé dans la préparation des nanocapsules de polystyrène.Il agit comme agent de durcissement pour les résines de polyester et comme oxydant dans les réactions chimiques organiques.Il sert d’initiateur pour la polymérisation radicale, en particulier pour les monomères d’acrylate et de méthacrylate.Il sert également d’intermédiaire dans le processus de cumène pour le développement du phénol et de l’acétone à partir du benzène et du propène.De plus, il est utilisé comme réactif d’époxydation pour les alcools allyliques et les esters d’acides gras.Il est également utilisé pour préparer le méthylstyrène, l’acétophénone et l’alcool cumylique.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’acétone, de l’éther, des esters, des hydrocarbures et des hydrocarbures chlorés.Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Incompatible avec les métaux en poudre, les matières organiques, les sels de métaux lourds, les sels métalliques, les matériaux combustibles, les acides, les alcalis, les agents réducteurs, la rouille, le charbon de bois, les amines, le cuivre, le plomb, le cobalt et les oxydes de cobalt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-15-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00002129
Clé InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
CID PubChem 6629
ChEBI CHEBI:78673
Nom IUPAC 2-phenylpropane-2-peroxol
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumene hydroperoxide
Point de fusion -30°C
Densité 1.03
Point d’ébullition 100°C to 102°C (8 mmHg)
Point d’éclair 56°C (132°F)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 100 g
Numéro UN UN3109
Beilstein 1908117
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cumyl hydroperoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cumene hydroperoxide