Learn More
Solution cupri-tartarique (I+II), Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cupri-citric solution |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 77-92-9 |
| Notes de qualité de la pureté | Réf. de l’UE : 1023100 |
| Formule moléculaire | C6H8O7 |
| Numéro MDL | MFCD00011669 |
| Clé InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.12 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cupri-tartaric solution. (Ready to use Mixture) European Pharmacopoeia Ref: 1023300 (RP 060)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .