Learn More
Carbonate cuprique, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit 15527924 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15527924 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15527924 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 178601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Carbonate
CAS 12069-69-1
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire CuCO3Cu(OH)2
Poids de la formule 221.12
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 4.00kg