Learn More
Chlorure cuprique dihydraté, ≥ 99 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11432822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432822 500 g 500g
11422822 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215251490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20€
    94.50€ / 500g
    Économisez 4.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorure de cuivre(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Chloride Dihydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Poids de la formule 170.5
Qualité Réactif ACS