Learn More
Chlorure de cuivre, dihydraté, cristal, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15537924 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15537924 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15537924 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 179201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Chloride
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
Poids de la formule 170.48
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.54kg