Learn More
Nitrate de cuivre hydraté, MP Biomedicals
Code produit 11438801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11438801 500 g
11428801 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215350190
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
CAS: 10031-43-3 | CuH6N2O9 | 241.599 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 10031-43-3
Formule moléculaire CuH6N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 241.599
Clé InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
CID PubChem 9837674
Nom IUPAC Dinitrate de cuivre trihydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Nitrate Hydrate
Quantité 500 g
Poids de la formule 187,6 (anhydre)