Learn More
Sulfate de cuivre, 5-hydraté, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15577924 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15577924 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
15587924 2.5 kg Flacon en verre ambré à col large 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15577924 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 184401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Sulfate
Note relative au nom 5-Hydrate
Quantité 500 g
Poids de la formule 249.68
Qualité USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.28kg