Learn More
Sulfate cuprique, anhydre, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15597924 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15597924 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597924 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 185001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Sulfate
Note relative au nom Anhydrous
CAS 7758-98-7
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire CuO4S
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Nom IUPAC sulfate de cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Poids de la formule 159.6
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.60kg