Learn More
Standard de couleur cupric Sulfate, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 15219068 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15219068 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15219068 Fournisseur Reagecon Code fournisseur USPCS101
Spécification
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • USP COLOUR STANDARD - CUPRIC SULFATE CS
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..