Learn More
Sulfate de cuivre pentahydraté, ≥ 99 %, (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11450982 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11450982 250 g
11460982 500 g
11470982 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450982 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219511783
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom IUPAC Sulfate de cuivre(2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Sulfate Pentahydrate
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Poids de la formule 249.68