Learn More
Cupric Sulfate Pentahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Code produit 31750361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
125g
2.50L
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
31750361 2.5 kg 2.50L
31750135 125 g 125g
31750212 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31750361 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCC09002.5A5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC copper(2+) pentahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupric Sulfate Pentahydrate
% max. CAS 102
Forme physique Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantité 2.5 kg
Pourcentage de pureté 98 to 102%
Qualité ACS
Conditionnement Natural Poly Bottle