Learn More
Chlorure cuivreux, ≥ 90 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11442822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442822 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215251580
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau Cuprous Chloride
CAS 7758-89-6
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥90%
Formule moléculaire ClCu
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Cu]
Nom IUPAC chlorocuivre
Poids moléculaire (g/mol) 98.996
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Poids de la formule 99
Qualité Réactif ACS