Learn More
Curcumol, MedChemExpress
Code produit. 16421308
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16421308
Marque: Medchem Express HYN0104
MedChemExpress Curcumol ((-)-Curcumol), a bioactive sesquiterpenoid, possesses numerous pharmacological activities like anticancer, antimicrobial, antifungal, antiviral, and antiinflammatory. Curcumol is a potent inducer of apoptosis in numerous cancer cells via targeting key signaling pathways as MAPK/ERK, PI3K/Akt and NF-κB which are generally deregulated in several cancers.
Curcumol ((-)-Curcumol), a bioactive sesquiterpenoid, possesses numerous pharmacological activities like anticancer, antimicrobial, antifungal, antiviral, and antiinflammatory. Curcumol is a potent inducer of apoptosis in numerous cancer cells via targeting key signaling pathways as MAPK/ERK, PI3K/Akt and NF-κB which are generally deregulated in several cancers.
Spécification
Nom chimique ou matériau Curcumol
Forme physique Solid
CAS 4871-97-0
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H24O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme (-)-Curcumol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMILES O[C@@]1(C2)[C@H](C(C)C)C[C@]3(O1)[C@@H](C)CC[C@@]3([H])C2=C
Poids moléculaire (g/mol) 236.35
Poids de la formule 236.35
Pourcentage de pureté 98.62%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.