Learn More
Curdione, MedChemExpress
Code produit. p-200101195
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16474817
Marque: Medchem Express HYN0353
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Curdione
CAS 13657-68-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H24O2
Quantité 50 mg
Synonyme (+)-Curdione
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMILES O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 236.35
Poids de la formule 236.35
Pourcentage de pureté 98.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.