Learn More
SCAT™ Curved Fittings for HPLC Systems
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5 to 11.5 mm
6.4 to 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
- Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
- Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Spécification
| Type | à deux voies |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) interne | 6.4 to 8 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| À utiliser avec | Tubulures au D.I. de 6,4 à 8 mm |
| Matériau | PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |