Learn More
Notrax Dalles en caoutchouc nitrile modulaire usage intensif Cushion Ease Solid™
Code produit. 17772248
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 91 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17772248
Marque: Notrax 656S0033BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avantage ergonomique produit par une plateforme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs.
  • Les dalles en caoutchouc à usage intensif de 91 x 91 cm peuvent être facilement assemblées pour couvrir de grandes zones ou des stations de travail individuelles, de mur à mur ou en îlots
  • Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs
  • Compatible avec les bordures MD Ramp System™ brevetées pour les solutions de bordures de sécurité intelligentes ; permet des angles intérieurs et extérieurs
  • Résistance au glissement R9 conforme à la norme DIN 51130
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm