Learn More
3M™ Safety-Walk™ Tapis antifatigue 5270
Description
- Le tapis antifatigue à boucles se comprime uniformément sur l’ensemble de la semelle de la chaussure, réduisant ainsi la fatigue au niveau des jambes et du dos
- Sa surface texturée améliore la traction, pour une prise de pied plus sûre
- Convient aux zones de travail sèches telles que les lignes d’assemblage et les zones de production
- Doté d’une bordure pour permettre le passage des équipements à roulettes
- Résiste à la plupart des produits chimiques industriels et de nettoyage
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 10 ft |
| Longueur (métrique) | 3,1 m |
| Type | Tapis antifatigue |
| Largeur (impériale) | 3 ft |
| Largeur (métrique) | 0,91 m |