Learn More
3M™ Safety-Walk™ Tapis antifatigue 5270
Code produit. p-7213716
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
3,1 m
6,1 m
9,1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
17148740 3,1 m 1 rouleau
17138740 6,1 m 1 pièce
17128740 9,1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 17148740 Fournisseur 3M™ Safety-Walk™ Code fournisseur 7100116724
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce tapis résistant à l’huile moteur, adapté au trafic intense dans les zones sèches, offre une surface confortable pour marcher ou rester debout.
  • Le tapis antifatigue à boucles se comprime uniformément sur l’ensemble de la semelle de la chaussure, réduisant ainsi la fatigue au niveau des jambes et du dos
  • Sa surface texturée améliore la traction, pour une prise de pied plus sûre
  • Convient aux zones de travail sèches telles que les lignes d’assemblage et les zones de production
  • Doté d’une bordure pour permettre le passage des équipements à roulettes
  • Résiste à la plupart des produits chimiques industriels et de nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 10 ft
Longueur (métrique) 3,1 m
Type Tapis antifatigue
Largeur (impériale) 3 ft
Largeur (métrique) 0,91 m