Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Longueur (métrique):
74 mm
101 mm
121 mm
Quantité:
12/boîte
24/boîte
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col large pour un accès facile
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 121 mm |
| Quantité | 12/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |