Learn More
Applied Biosystems™ Dosage d’ARN Custom Plus TaqMan™, limité à l’amorce VIC
Code produit. 17148615 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Conditionnement:
2900 réactions
360 réactions
750 réactions
Code produit. 17148615
Marque: Applied Biosystems™ 4448511
Applied Biosystems Custom Plus TaqMan RNA assays, VIC primer-limited, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
  • Les dosages d’ARN Applied Biosystems Custom Plus TaqMan, limités à l’amorce VIC, sont la version personnalisée de nos dosages TaqMan prédéfinis pour la PCR quantitative en temps réel. Les dosages d’ARN Custom Plus TaqMan comprennent une paire d’amorces pour PCR non marquées et une sonde TaqMan avec une étiquette de colorant (VIC) sur l’extrémité 5’ et un liant au sillon mineur (MGB) et un extincteur non fluorescent (NFQ) sur l’extrémité 3’.
  • Facile à utiliser—il suffit d’ajouter de l’ADNc et le master mix et d’exécuter la qPCR—aucune courbe de fusion requise
  • Spécifique—Les dosages TaqMan utilisent des sondes MGB exclusives qui peuvent être jusqu’à 15 bases plus courtes que les sondes non MGB, améliorant ainsi la spécificité du dosage
  • Sensible—Les dosages TaqMan sont parfaits pour mesurer de faibles niveaux d’expression ou des cibles à faible abondance
  • Précis—identifiez les petits changements de pli avec une grande précision de quantification
  • Contenu personnalisé—concevez facilement un dosage de plus de 20 espèces
  • Idéal pour le multiplexage—combinez un dosage marqué FAM et un dosage marqué VIC pour créer un dosage duplex pour deux cibles de gènes différentes dans le même puits de qPCR
  • Idéal pour les dosages de contrôle—utilisez un dosage limité à l’amorce VIC pour les gènes de contrôle endogènes à expression élevée
  • Conçu à l’aide de la puissance bio-informatique complète du pipeline de conception de dosage TaqMan, qui utilise des algorithmes exclusifs qui ont généré des millions de conceptions de dosage et qui est considéré comme la référence dans l’industrie pour la conception de qPCR
  • Les dosages d’expression génétique TaqMan sont la norme de référence dans les études d’expression génétique PCR en temps réel, reposant sur plus de 20 ans d’expérience. Chaque dosage comprend des amorces cibles et une sonde spécifique à la séquence, optimisées pour obtenir les meilleures performances fonctionnelles. Aucune conception, optimisation ou analyse de courbe de fusion supplémentaire n’est nécessaire. Disponibles dans de nombreux formats et espèces, de nouvelles conceptions de dosages sont constamment ajoutées pour vous aider à répondre à tous vos besoins en recherche.
  • Les dosages TaqMan ont été cités dans plus de 40 000 publications et sont couverts par plus de 350 brevets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gamme de produits TaqMan
Quantité S (360 reactions), made to order
Conditions d’expédition Température ambiante
Nbre de réactions 360 réactions