Learn More
Invitrogen™ Custom Primer
Click to view available options
:
1 flacon
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chromatographie en phase normale ou inverse, HPLC ou PAGE |
| Description | Custom HPLC Primer, 50 nmole, Purified by Normal or Reversed-phase Chromatography, HPLC or PAGE, Used to Design a Custom DNA Oligonucleotide, With any of a Variety of 3' and 5' Modification |
| Type de produit | Custom HPLC Primer |
| Quantité | 50 nmol |
| Qualité | HPLC |
| À utiliser avec (application) | Concevez un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’ |