Learn More
Ambion™ siARN de sélection personnalisé
Code produit. 15521481
Click to view available options
Quantité:
10 μmol
1 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Code produit. 15521481
Marque: Ambion™ 4404013
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
ARNsi personnalisé Select
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description ARNsi de sélection personnalisé, 250 nmol, pureté HPLC, idéal pour la dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules, ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions
À utiliser avec (application) Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
Type de produit siARN de sélection personnalisé
Pureté HPLC
Quantité 250 nmol