Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7075789 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Modification de l’amorce de 5’:
FAM, NED, TET, CIV
FAM, NED, TET, VIC
Quantité:
20,000 pmol Scale
50,000 pmol Scale
Échelle de 6 000 pmol
Conditionnement:
1 pièce
50000pmol
Code produit. 12005030
Marque: Applied Biosystems™ 4316034
Dosages TaqMan™ personnalisés
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Les sondes TaqMan™ personnalisées sont des amorces à double marquage adaptées à toute application PCR en temps réel. Ils intègrent un colorant rapporteur 5‘ et un broyeur /agent de liaison au sillon mineur (MGB) 3’ non fluorescent. Choisissez parmi les options de rapporteurs suivantes : FAM™, VIC™, TET™ et NED™. Les sondes sont purifiées par HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modification de l’amorce de 3’ MGB-NFQ
Modification de l’amorce de 5’ FAM, NED, TET, CIV
Forme Liquide
Format Tube
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Concept écologique Emballage durable
Modification interne de la sonde Néant
Marqueur ou colorant FAM, VIC, NED, TET
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Sonde TaqMan
Méthode de purification HPLC
Pureté ou qualité HPLC
Quantité Échelle de 6 000 pmol
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)