Learn More
SHOWA Gants tricotés résistants aux coupures et à l'abrasion
Description
- Le SHOWA Le gant 542 résistant aux coupures et à l'abrasion est un gant de protection de haute qualité conçu pour protéger vos mains lors d'applications dangereuses et de tâches d'assemblage de composants.
- Ce gant présente une combinaison unique de matériaux qui offrent une protection supérieure contre les coupures, l'abrasion et les huiles, tout en conservant une excellente flexibilité et une grande dextérité.
- Le revêtement en polyuréthane améliore l'adhérence du gant, vous permettant de travailler facilement avec de petits composants ou des matériaux glissants. De plus, la doublure renforcée en HPPE offre une excellente résistance aux coupures, ce qui rend ce gant idéal pour la manipulation d'objets tranchants.
- Conçu pour votre confort. La conception ouverte sur le dos de la main permet à l'air de circuler autour de vos mains, réduisant ainsi la transpiration et gardant vos mains fraîches et confortables. La doublure sans couture minimise les irritations et les frottements, même lors d'une utilisation prolongée, vous permettant ainsi de protéger vos mains sans sacrifier le confort.
- L'association unique des matériaux permet une flexibilité maximale, vous permettant ainsi de manipuler facilement de petits composants ou d'effectuer des tâches complexes sans vous sentir limité.
- Le SHOWA Le gant 542 est disponible dans une gamme de tailles, ce qui vous permet de trouver facilement la taille parfaite pour vos mains. Que vous travailliez en milieu industriel, manipuliez des objets tranchants ou des matières dangereuses, SHOWA Le gant 542 vous offre la protection et le confort nécessaires pour accomplir votre travail en toute sécurité et efficacement.
Spécification
Spécification
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polyuréthane |
| Type de produit | Gant résistant aux coupures et à l’abrasion |
| Dimensions | Moyen |
| Norme EN388 | EN388:4341B |
| Sexe | Unisexe |
| Afficher plus |