Learn More
Ansell™ Gant de protection pour coupe et produits chimiques
Description
- La protection AlphaTec™ spécialisée 58-835 gants chimiques protège contre les produits chimiques courants
- Fonctionnalités améliorées : leur doublure interne orange visible indique lorsque la coque est compromise, avertissant les utilisateurs
- Défenses renforcées AlphaTec™ Gants INTERCEPT™ de sécurité 58-835 Doublure résistante à la coupure assure la protection ENF & ISO CUT ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6
- Le traitement de la coque en nitrile à prise ANSELL GRIP™ serrée offre une meilleure adhérence pour la manipulation des composants mouillés et huileux
- Durabilité optimisée AlphaTec™ , les gants 58-835 permettent d’atteindre les niveaux d’abrasion ANSI/ISEA 105-2024 ET EN NIVEAU 4 D’ABRASION, POUR UNE DURÉE D’USURE PLUS LONGUE
- Un confort et une dextérité accrus, des fils de calibre plus élevé et une utilisation accrue de HPPE entraînent une augmentation dramitique du confort, de la tactilité et de la dextérité
- La manipulation alimentaire sans danger, ces AlphaTec™ gants chimiques et résistants aux coupures respectent les réglementations européennes et FDA sur la distribution des aliments
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications/Conformité | FR ISO |
| Chlorinated | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire |
| Couleur | Vert menthe, Gris |
| Finger Thickness (English) | 31 mL |
| Finger Thickness (Metric) | 0.8 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 31 mL |
| Afficher plus |