Learn More
Macherey-Nagel™ Accessoires pour colonnes HPLC en acier inoxydable
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type:
Cône de coupe
Vis de blocage
Vis de borne
à deux voies
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Les colonnes en acier inoxydable sont les plus fréquemment utilisées en HPLC. Ce matériau est résistant à la corrosion, stable à la pression et facile à travailler mécaniquement.
Spécification
Spécification
| Type | Cône de coupe |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (application) | Cône de coupe pour la connexion des capillaires |
| Quantité d’emballage | 5/boîte |