Learn More
Agilent BioTek Adaptateur pour cuves
À utiliser avec les laveurs et les lecteurs de microplaques
Marque: Agilent BioTek 7302030
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Avec cet adaptateur, jusqu’à 4 cuves standard peuvent être placées horizontalement et lues directement dans les lecteurs de plaques. Veillez à ce que la cuve porte un bouchon ou soit fermée
- L’adaptateur dispose de 4 fentes pour cuves, avec des ouvertures conçues pour plusieurs positions de lecture dans un format de microplaque standard
Spécification
Adaptateur pour cuve | |
Instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek | |
Peut avoir plusieurs positions de lecture dans une empreinte de microplaque standard | |
1/boîte |