Learn More
Eppendorf™ Racks pour cuves
GREENER_CHOICE
Code produit. 15749478 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
Cuvettes
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15749478
Marque: Eppendorf™ 0030119851
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimise le flux de travail avec des racks idéaux pour le traitement des échantillons, le transport et le stockage d’échantillons à court et à moyen terme.
  • Empilable dans un format de rack et également entre toutes les variantes de rack ; permet d’économiser de l’espace de laboratoire lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Les pieds en silicone antidérapants et une conception résistante à l’inclinaison garantissent une manipulation sûre
  • Conception de la forme d’onde : Les rangées de tubes sont disposées en différentes hauteurs afin que les récipients de réaction soient facilement accessibles et clairement identifiables
  • En polypropylène (PP) pour une résistance chimique et physique élevée
  • Dimensions optimisées pour économiser l’espace grâce à une configuration parfaite de la position du tube sans compromettre la manipulation du tube
  • Grande flexibilité : permet de maintenir des tubes de différentes tailles
  • Les positions de tube numérotées permettent une orientation rapide et facile et une manipulation sans erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité Cuvettes
Matériau PP
Positions 30 positions
Nb par paquet 2/boîte