Learn More
Hach Lange™ Tests de cuvette
Click to view available options
Type:
Phosphate ortho / test total de la cuve
Description
- Test de cuvette de phosphate (ortho/total) 2,0 -20,0 mg/l PO4-P
- Certifications ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- 2 Plage de 2 à 20 et 6 à 60 mg/l
- À utiliser avec les analyses de l’eau
- À utiliser avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- 25 tests
- Durée de conservation de 24 mois
- Méthode de test au bleu de phosphormolybdène
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Nbre de tests | 25 |
| Quantité | 1/boîte |
| Plage | 2 à 20 et 6 à 60 mg/l |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Méthode de test | Bleu de phosphomolybdène |
| Type | Phosphate ortho / test total de la cuve |