Learn More
Hellma™ TrayCell à Quartz Suprasil™
Click to view available options
Volume (métrique):
0,7 à 5 mu;l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solution extrêmement flexible et économique pour l’analyse de très petits volumes d’échantillons
- Idéal pour les laboratoires biomoléculaires, pour effectuer l’analyse des acides nucléiques et des protéines en très petits volumes
- Détermination de l’efficacité de marquage pour les expériences micromatricielles
- Toutes les analyses UV/Vis utilisent la gamme de longueurs d’onde comprise entre 190 nm et 1100 nm
- Nettoyage simple et rapide
- Aucune dilution de l’échantillon n’est nécessaire
- Pas d’évaporation de l’échantillon par le bouchon
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,7 à 5 mu;l |