Learn More
CV-6209, TRC
Code produit 30351660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351660 1 mg 1mg
30358585 10 mg -
30360193 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30351660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC8560001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100488-87-7
Formule moléculaire C34 H60 N3 O6 . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 642.31
Synonyme CV 6209
Nom IUPAC [2-méthoxy-3-(octadécylcarbamoyloxy)propyle] N-acétyl-N-[(1-éthylpyridine-1-ium-2-yl)méthyl]carbamate ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1cccc[n+]1CC)C(=O)C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau CV-6209
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C34H59N3O6.ClH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-35-33(39)42-28-32(41-4)29-43-34(40)37(30(3)38)27-31-24-21-23-26-36(31)6-2;/h21,23-24,26,32H,5-20,22,25,27-29H2,1-4H3;1H
Poids de la formule 641.4171