Learn More
Camping Gaz™ Cartouche de soupape CV470 Plus
Click to view available options
Capacité (métrique):
450 g
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gas Valve Cartridge |
| Capacité (métrique) | 450 g |
| Diamètre (métrique) | 110 mm |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Comprend | Butane/Propane Mix (80/20) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- butane
- Dangers
- Gaz inflammable Catégorie 1
- H220-Gaz extrêmement inflammable.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P377-Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
- P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbures richesen C3-C4 Gaz de pétrole