Learn More
Thermo Scientific™ Rotors pour lavage de cellules CW3
Code produit. 15426131 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes
24 tubes
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15426131
Marque: Thermo Scientific™ 75000020
Lavage minutieux et reproductible des cellules sanguines à raison de 12 ou 24 tubes par cycle avec les rotors pour laveurs de cellules Thermo Scientific™ CW3.
Les rotors pour laveurs de cellules Thermo Scientific™ CW3 respectent les exigences de votre protocole tout en étant suffisamment souples pour accueillir 12 ou 24 échantillons et finir le lavage en à peine 3 minutes.
Optimisez la performance de précipitation
  • Lors du lavage, les tubes pivotent selon un angle positif fixe pour sédimenter rapidement les cellules au fond du tube
  • Lors de la décantation, le rotor maintient les tubes selon un angle légèrement négatif, et la solution saline est décantée par centrifugation
Conçus pour un fonctionnement en toute sécurité
  • Distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor afin de réduire le risque de contamination croisée
  • Faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Ensemble de rotor à 24 places avec distributeur
Matériau Acier inoxydable
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 24 tubes
FCR max. 1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage)
Vitesse max. 3 000 tr/min (centrifugeuse), 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation)
Rayon (métrique) 117 mm
Longueur max. du tube 75 mm
Diamètre max. du tube 12 ou 10 mm
À utiliser avec (équipement) Laveur de cellules CW3