Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire CW désactivée
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire désactivée |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| À utiliser avec (application) | Analyse de la préparation de colonnes capillaires |
| Plage de températures | 250°C |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |