Learn More
CY 208-243, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit. 30001216
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30001216
Marque: Tocris Bioscience 1249/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Selective D1-like agonist
Centrally active dopamine D1 receptor agonist, selective over D2 receptor sites. Stimulates adenylate cyclase in rat striatal homogenates with an EC50 of 125 nM. Unlike SKF 38393 (Cat. No. 0922), it exerts antiParkinsonian activity in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100999-26-6
Formule moléculaire C19H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 274.367
Clé InChI WRNKIDLXXXIELU-IEBWSBKVSA-N
Synonyme indolophenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-ab-phenanthridine, indolo 4,3-ab phenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methyl-, trans--, 6ar,12br-7-methyl-4,6,6a,7,8,12b-hexahydroindolo 4,3-ab phenanthridine, tocris-1249, biomol-nt_000032, d0bq8m, d0f5vr, --6ar,12br-4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-a phenanthridin
CID PubChem 58144
SMILES CN1CC2=CC=CC=C2C3C1CC4=CNC5=CC=CC3=C45
Spécification
Nom chimique ou matériau CY 208-243
Quantité 10 mg
Poids de la formule 274.36
Pourcentage de pureté >98%