Description
Les fluors CyDye™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye™ produisent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles sur une gamme de pH biologiquement adaptée de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet un multiplexage sans interférences, pour une grande précision.
L’ester Cy™3B NHS assure un marquage ciblé et spécifique des résidus d’amine sur les anticorps, les peptides et les oligonucléotides.
- Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (solvants organiques non requis)
- Les tests de haute pureté et de contrôle de qualité minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
- Les bandes d’excitation et d’émission étroites produisent des signaux distincts issus de chaque fluor
- Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
- Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
- Intensité de fluorescence élevée
- Faibles niveaux de liaison non spécifique
Spécification
Spécification
| Formule | 100 % Cy3B (ester NHS) |
| Format | Solide |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Ester NHS, Cy3B |
| Poids moléculaire | 771 |
| Pureté | gt; 99 % |
| Solubilité | Soluble dans les tampons aqueux |
| Marqueur ou colorant | Mono-réactif aux esters NHS |
| Couleur | Rouge |
| Émission | 570 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: cy3B (NHS ester)