Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy5.5
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
1 pièce
1mg
25mg
50mg
Description
Les fluors CyDye sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye offrent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH biologiquement adapté de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye multicolores permet un multiplexage sans interférences de grande précision.
L’ester NHS Cy5.5 assure un marquage ciblé et spécifique des résidus aminés des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
- Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (aucun besoin de solvants organiques)
- La haute pureté et les QC minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
- Les bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux discrets de chaque fluor
- Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
- Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
- Fluorescence de forte intensité
- Faible niveau de liaisons non spécifiques
Spécification
Spécification
| Format | Poudré |
| À utiliser avec (application) | Pour le marquage via des groupes amines. Les colorants CyDye sont adaptés à des applications telles que le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer), le FRET à résolution temporelle (TR-FRET, Time Resolved-FRET) et la polarisation par fluorescence (FP, Fluorescence polarization) |
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | Ester NHS Cy5.5 |
| Contenus des kits | Boîtes en aluminium contenant du colorant prémesuré |
| Plage de pH | 3 à 10 |
| Poids moléculaire | 1128,42 |
| Solubilité | Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés. |
| Marqueur ou colorant | Cy5.5 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Cy5.5 (NHS ester)