Learn More
Cyanamide, 50 % p/p dans une solution aqueuse, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15429179
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15429179
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20448.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est largement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. La cyanamide a été utilisée comme source d’azote dans la transformation thermique des nanoparticules d’oxyde de métal en nitrures de métaux nanocristallins. Elle a été utilisée dans la synthèse du C3N4 graphitique mésoporeux. La cyanamide est un agent efficace utilisé dans le traitement de l’alcoolisme. La cyanamide en solution aqueuse ou sous forme de sel de calcium est utilisée comme engrais dans l’agriculture. Il s’agit d’un puissant inhibiteur des déshydrogénases de l’aldéhyde hépatique in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau (85 g/100 ml) (25 °C). Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Peut former un précipité lors du stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420-04-2
Formule moléculaire CH2N2
Poids moléculaire (g/mol) 42.041
Numéro MDL MFCD00007572
Clé InChI XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
CID PubChem 9864
ChEBI CHEBI:16698
Nom IUPAC cyanamide
SMILES C(#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanamide
Note relative au nom stabilized
Densité 1.06
pH 4.2
Point d’éclair None
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCN
Indice de réfraction 1.395
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1732569
Sensibilité Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,2684
Informations sur la solubilité Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 42.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.