Learn More
Solution étalon de cyanure, HIQU ionique, Chem-Lab
Code produit 11969042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11969042 500 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11969042 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL01.0371.0100
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Utilisée pour dissoudre les métaux et leurs minerais. Solution étalon de cyanure, Ion HIQU, Chem-Lab est composé de 2,503 g de cyanure de potassium par litre d'eau. La solution contient 1000 μg/mL de CN - (±2 μg, à -20 °C).
La solution étalon de cyanure est utilisée pour dissoudre les métaux et leurs minerais. Elle est également utilisée en chimie clinique et dans les installations de traitement des eaux usées pour déterminer la concentration de matières dissoutes et particulaires. Le cyanure de potassium est hautement toxique. En solution aqueuse, le KCN est dissocié en ions potassium hydraté (K+) et cyanure (CN−).
Spécification
CAS 151-50-8
Densité 1.00g/mL
Formule moléculaire CKN
Concentration 1000 μg/mL de CN− (±2 μg, à −20 °C)
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
Nom IUPAC cyanure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
CID PubChem 9032
Quantité 500 mL
Poids de la formule 65,12g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,503g KCN / 1L H2O
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanure solution étalon
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide