Learn More
Cyanure, solution standard, Specpure, CN 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340448 100 mL 100mL
11410620 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043804.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
KCN in 0.1% NaOH
Cyanide, standard solution is used to dissolve metals and their ores. It is also used in clinical chemistry and in waste water treatment facilities to determine the concentration of dissolved and particulate materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire KCN in 0.1% NaOH
Numéro MDL MFCD00468042
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanide
Note relative au nom Standard Solution
Odeur Odorless
Densité 1g/cm3 at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Type Standard
Quantité 100 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CN :1 000 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Cyanide, standard solution, Specpure, CN 1000µg/ml
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide