Learn More
WTW™ Kits de test cyanure
Code produit. p-8001955
Click to view available options
Plage:
0,002 à 0,500 mg/L
0,010 à 0,500 mg/L
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 10009670
Marque: WTW™ 250492
Matériaux de test pour l’AQA de l’analyse de l’eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pHotoFlex™ et kits de test
Réactif pour mesure en cuve
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volume (métrique) 25 mL
À utiliser avec (application) Mesure du cyanure dans les eaux usées provenant des travaux de galvanoplastie et de traitement des métaux, eau potable
À utiliser avec (équipement) Photolab S12, Photolab Spectral
Comprend Cuves de 10 mm, 20 mm et 50 mm
Quantité 100/paquet
Plage 0,002 à 0,500 mg/L
Type Poudre de test