Learn More
Macherey-Nagel™ Phases de cyano Polygosil™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Conditionnement:
100g
10g
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Technique | Chromatographie liquide |
| Quantité | 100 g |
| Type | Phases de polygosil CN |