Learn More
Cyanocobalamine (vitamine B12), Mikromol™
Code produit 17917374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17917374 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17917374 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1449.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cyanocobalamine (vitamine B12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Noms d’analytes ou de composants Cyanocobalamin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C63 H88 Co N14 O14 P
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyanocobalamin, Vitamin B12, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl cyanocobamide, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-cyanocobamide, Anacobin, Antipernicin, Apikobal, B-Twelve, B-Twelve Ora, Bedodeka, Bedoz, Behepan, Berubi, Berubigen, Betalin 12, Betalin 12 Crystalline, Betaline 12, Betolvex, Byladoce, CN-B12, Cobalamin, cyanide, Cobalamin, cyano-, Cobalamin, cyano-5,6-dimethylbenzimidazole-, Cobalin, Cobamide, cyano-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-, Cobamin, Cotel, Covit, Cromatonbic B12, Crystamin, Crystamine, Cyano-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide, Cyano-B12, Cyanocobalamine, Cycolamin, Cykobemin, Cykobeminet, Cyomin, Cyredin, Cytacon, Cytamen, Cytobion, Depinar, Dicopac Kit, Dobetin, Docemine, Docibin, Docigram, Docivit, Dodecabee, Dodecavite, Dodex, Ducobee, Duodecibin, Eligen B12, Embiol, Emociclina, Eritrone, Erycytol, Erythrotin, Euhaemon, Extrinsic factor, Factor II, Factor II (vitamin), Fresmin, Hemo-b-doze, Hemomin, Hepagon, Hepavis, Hepavit, Hepcovite, LLD factor, Lactobacillus lactis dorner factor, Macrabin, Megalovel, Milbedoce, Millevit, NSC 80365, Nagravon, Nascobal, Normocytin, Optovite B12, Pernaemon, Pernaevit, Pernipuron, Plecyamin, Poyamin, Rebramin, Redamina, Redisol, Regividerm cream, Rheumazin, Rhodacryst, Rubesol, Rubivamine, Rubramin, Rubramin PC, Rubripca, Rubrocitol, SMARTShot B12, Sytobex, Vibalt, Vibisone, Virubra, Vita-rubra, Vitamin B12 preparation, Vitarubin, Vitasprint B12, Vitral, alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)cobamide cyanide, 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethyl-1-(3-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)-, monoester with cobinamide cyanide, inner salt, Cobamide, alpha-5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl-, cyanide, Cobinamide, cyanide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Vitamin B12
Formule InChI InChI=1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
SMILES C[C@@H]1CNC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H](CC(=O)N)[C@H]3N4C2=C(C)C5=N6C(=CC7=N8C(=C(C)C9=N([C@]3(C)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]9CCC(=O)N)[Co+]468(C#N)N%10=CN([C@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)([O-])O1)[C@H]%11O)c%12cc(C)c(C)cc%10%12)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]7CCC(=O)N)C(C)(C)[C@@H]5CCC(=O)N
Nom IUPAC Cyanocobalamine
Poids moléculaire (g/mol) 1355.37
Quantité 250 mg
Poids de la formule 1354,5674 g/mol